1268769
USP
Etodolac impurity H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-(7-Ethylindol-3-yl)ethanol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
familia API
etodolac
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[nH]1c2c(c(c1)CCO)cccc2CC
InChI
1S/C12H15NO/c1-2-9-4-3-5-11-10(6-7-14)8-13-12(9)11/h3-5,8,13-14H,2,6-7H2,1H3
Clave InChI
UVSDNCAZVSQJQA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)