Merck
1234260
USP
Egeline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Aegeline, Egeline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H19NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
297.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
familia API
cinnamic acid
envase
pkg of 10 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(CC(O)c2ccc(cc2)OC)C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C18H19NO3/c1-22-16-10-8-15(9-11-16)17(20)13-19-18(21)12-7-14-5-3-2-4-6-14/h2-12,17,20H,13H2,1H3,(H,19,21)/b12-7+
Clave InChI
QRFDENJATPJOKG-KPKJPENVSA-N
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicación
Egeline USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Bael Tree Fruit
  • Bael Tree Fruit Dry Extract
  • Bael Tree Fruit Powder
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)