1225420
USP
Doxazosin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
N-(1,4-Benzodioxane-2-carbonyl)piperazine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
doxazosin
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].[N+H2]1CCN(CC1)C(=O)C2Oc3c(cccc3)OC2
InChI
1S/C13H16N2O3.ClH/c16-13(15-7-5-14-6-8-15)12-9-17-10-3-1-2-4-11(10)18-12;/h1-4,12,14H,5-9H2;1H
Clave InChI
TUKBWYXLYINULI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Doxazosin Mesylate
- Doxazosin Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)