1162239
USP
Dabigatran Etexilate Mesylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard (United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard)
Sinónimos:
(Ethyl 3-{[(2-{[(4-{[(hexyloxy)carbonyl]carbamimidoyl}phenyl)amino]methyl}-1-methyl-1Hbenzimidazol-5-yl)carbonyl](pyridin-2-yl)amino}propanoate monomethanesulfonate)
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(O)C.[n]1(c2c(nc1CNc4ccc(cc4)\C(=N\C(=O)OCCCCCC)\N)cc(cc2)C(=O)N(CCC(=O)OCC)c3ncccc3)C
InChI
1S/C34H41N7O5.CH4O3S/c1-4-6-7-10-21-46-34(44)39-32(35)24-12-15-26(16-13-24)37-23-30-38-27-22-25(14-17-28(27)40(30)3)33(43)41(20-18-31(42)45-5-2)29-11-8-9-19-36-29;1-5(2,3)4/h8-9,11-17,19,22,37H,4-7,10,18,20-21,23H2,1-3H3,(H2,35,39,44);1H3,(H,2,3,4)
Clave InChI
XETBXHPXHHOLOE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)