1096879
USP
Carvacrol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Carvacrol, 5-Isopropyl-2-methylphenol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
certified by the USP
mol peso
150.22 (C10H14O)
envase
pkg of 100 mg
fabricante / nombre comercial
USP 1096879
Formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>212.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 100 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)