1089183
USP
Cannabinoids Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
familia API
cannabis
fabricante / nombre comercial
USP
concentración
1 mL in methanol
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Cannabinoids Mixture USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Componentes
1 mL in Methanol:
- Cannabichromene [CAS 20675-51-8]
- Cannabidiol [CAS 13956-29-1]
- Cannabidivarin [CAS 24274-48-4]
- Cannabigerol [CAS 25654-31-3]
- Cannabinol [CAS 521-35-7]
- Delta-8-Tetrahydrocannabinol [CAS 5957-75-7]
- Delta-9-Tetrahydrocannabinol [CAS 1972-08-3]
- Tetrahydrocannabivarin [CAS 31262-37-0]
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)