1078642
USP
Buspirone Related Compound K
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
8-Azaspiro[4.5]decane-7,9-dione, 3,3-Tetramethyleneglutarimide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
buspirone
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O
InChI
1S/C9H13NO2/c11-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(12)10-7/h1-6H2,(H,10,11,12)
Clave InChI
YRTHJMQKDCXPAY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Buspirone Hydrochloride
- Buspirone Hydrochloride Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)