1017502
USP
Dried Aluminum Hydroxide Gel
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Aluminum hydroxide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
aluminum hydroxide
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
USP
solubilidad
water: insoluble
densidad
2.42 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O[Al](O)O
InChI
1S/Al.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
Clave InChI
WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)