Y0002388
Dabigatran impurity A CRS
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(Ethyl 3-(2-{[(4-{[(hexyloxy)carbonyl]carbamoyl}phenyl)amino]methyl}-1-methyl-N-(pyridin-2-yl)-1H-benzimidazole-5-carboxamido)propanoate)
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Packaging
Other Notes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)