Y0002233
Sorafenib impurity H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
4-[4-[[2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]phenoxy]-N-methylpyridine-2-carboxamide
About This Item
Productos recomendados
familia API
sorafenib
fabricante / nombre comercial
EDQM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1c(c(ccc1)NC(=O)Nc2ccc(cc2)Oc3cc(ncc3)C(=O)NC)Cl
InChI
1S/C21H16ClF3N4O3/c1-26-19(30)17-11-14(9-10-27-17)32-13-7-5-12(6-8-13)28-20(31)29-16-4-2-3-15(18(16)22)21(23,24)25/h2-11H,1H3,(H,26,30)(H2,28,29,31)
Clave InChI
JWAKXXCHFJSKRN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)