Y0002132
Topiramate impurity E
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
D-(−)-Fructose, D-Levulose, Fruit sugar
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
familia API
topiramate
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
Clave InChI
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)