Y0002112
Dronedarone impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
N-[2-Butyl-3-[4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoyl]-5-benzofuranyl]-N-(methylsulfonyl)methanesulfonamide, N-Mesyldronedarone
About This Item
Productos recomendados
familia API
dronedarone
fabricante / nombre comercial
EDQM
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)