Y0002103
Nilotinib impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
nilotinib
fabricante / nombre comercial
EDQM
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(N2C=NC(C)=C2)=C1
InChI
1S/C11H10F3N3/c1-7-5-17(6-16-7)10-3-8(11(12,13)14)2-9(15)4-10/h2-6H,15H2,1H3
Clave InChI
WWTGXYAJVXKEKL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)