PHL89740
Neoandrographolide
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
ent-19-Hydroxy-8(17),13-labdadien-16,15-olide 19-O-β-D-glucopyranoside, D-Glucopyranosyloxy)methyl]decahydro-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenyl]ethyl]-2(5H)-furanone
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
C[C@]1(CCC[C@@]2(C)[C@H](CCC3=CCOC3=O)C(=C)CC[C@H]12)CO[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C26H40O8/c1-15-5-8-19-25(2,14-33-24-22(30)21(29)20(28)18(13-27)34-24)10-4-11-26(19,3)17(15)7-6-16-9-12-32-23(16)31/h9,17-22,24,27-30H,1,4-8,10-14H2,2-3H3/t17-,18-,19-,20-,21+,22-,24-,25+,26+/m1/s1
Inchi Key
YGCYRQKJYWQXHG-RDNQFMDVSA-N
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?