PHL85738
Euphorbol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(3β,13α,14β,17α,20S)-24-Methylenelanost-8-en-3-ol, 24-Methyltirucalla 8,24-dien 3β-ol, Euphorbadienol
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1C(C2C(CC1)(C3=C(C4(C(C(CC4)C(CCC(=C)C(C)C)C)(CC3)C)C)CC2)C)(C)C
InChI
1S/C31H52O/c1-20(2)21(3)10-11-22(4)23-14-18-31(9)25-12-13-26-28(5,6)27(32)16-17-29(26,7)24(25)15-19-30(23,31)8/h20,22-23,26-27,32H,3,10-19H2,1-2,4-9H3
InChI key
XJLZCPIILZRCPS-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)