PHL85355
trans-Piceatannol 3′-glucoside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
5-[(1E)-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-2-hydroxyphenyl β-D-glucopyranoside, Quzhaqigan
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=CC(/C=C/C2=CC(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)=C(O)C=C2)=CC(O)=C1
Clave InChI
UMGCIIXWEFTPOC-CUYWLFDKSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)