PHL84767
Fukinolic acid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O([C@@H]([C@](O)(Cc2cc(c(cc2)O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1cc(c(cc1)O)O
InChI
1S/C20H18O11/c21-12-4-1-10(7-14(12)23)3-6-16(25)31-17(18(26)27)20(30,19(28)29)9-11-2-5-13(22)15(24)8-11/h1-8,17,21-24,30H,9H2,(H,26,27)(H,28,29)/b6-3+/t17-,20-/m1/s1
Clave InChI
ACYXDIZTQDLTCB-UVIKLTKHSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?