PHL83909
Shanzhiside
phyproof® Reference Substance
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@@H]3[C@H]2[C@](C[C@H]3O)(O)C)C(=O)O
InChI
1S/C16H24O11/c1-16(24)2-6(18)8-5(13(22)23)4-25-14(9(8)16)27-15-12(21)11(20)10(19)7(3-17)26-15/h4,6-12,14-15,17-21,24H,2-3H2,1H3,(H,22,23)/t6-,7-,8+,9-,10-,11+,12-,14+,15+,16+/m1/s1
Clave InChI
YSIFYNVXJOGADM-KDYWOABDSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)