Merck
PHL83893
Pogostone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4-Hydroxy-6-methyl-3-(4-methyl-1-oxopentyl)-2H-pyran-2-one, Dhelwangin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16O4
Número de CAS:
Peso molecular:
224.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[o]1[c](c(c(cc1C)O)C(=O)CCC(C)C)=O
InChI
1S/C12H16O4/c1-7(2)4-5-9(13)11-10(14)6-8(3)16-12(11)15/h6-7,14H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
AJFJTORMMHWKFW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)