PHL83884
Panicolin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Skullcapflavone I, 2′,5-Dihydroxy-7,8-dimethoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)-7,8-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
OC1=C(C(C=C(C2=CC=CC=C2O)O3)=O)C3=C(OC)C(OC)=C1
InChI
1S/C17H14O6/c1-21-14-8-12(20)15-11(19)7-13(23-17(15)16(14)22-2)9-5-3-4-6-10(9)18/h3-8,18,20H,1-2H3
Clave InChI
CZRGNFVQUYWGKP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)