PHL83866
Kukoamine A
phyproof® Reference Substance
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(NCCCNCCCCNCCCNC(CCC1=CC(O)=C(O)C=C1)=O)CCC2=CC(O)=C(O)C=C2
InChI
1S/C28H42N4O6/c33-23-9-5-21(19-25(23)35)7-11-27(37)31-17-3-15-29-13-1-2-14-30-16-4-18-32-28(38)12-8-22-6-10-24(34)26(36)20-22/h5-6,9-10,19-20,29-30,33-36H,1-4,7-8,11-18H2,(H,31,37)(H,32,38)
Clave InChI
IOLDDENZPBFBHV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?