Merck
PHL83536
Rhein 8-glucoside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Rhein 8-O-β-D-glucopyranoside, 8-Glucosylrhein, Glucorhein, Rhein 8-glucopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H18O11
Número de CAS:
Peso molecular:
446.36
Beilstein:
1359724
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c3c(ccc2)C(=O)c4c(c(cc(c4)C(=O)O)O)C3=O
InChI
1S/C21H18O11/c22-6-12-16(25)18(27)19(28)21(32-12)31-11-3-1-2-8-14(11)17(26)13-9(15(8)24)4-7(20(29)30)5-10(13)23/h1-5,12,16,18-19,21-23,25,27-28H,6H2,(H,29,30)/t12-,16-,18+,19-,21-/m1/s1
Clave InChI
WYKUTTFFZMQCGO-HTRBZNBPSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yaochao Zhang et al.
Current microbiology, 78(1), 323-328 (2020-11-01)
Dental caries is the most frequent biofilm-related human infectious disease in the oral cavity. Streptococcus mutans is one of the primary etiological agents of dental caries. The aim of our study was to investigate the effects of rhein-8-O-β-D-glucopyranoside (Rg) on