PHL83498
Epimedin A1
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Hexandraside F
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C(C(O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O[C@@]3([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)[C@@H](O)[C@H](C)O2)=C(C4=CC=C(OC)C=C4)O5)=O)C5=C(CC=C(C)C)C(O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O6)=C1
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)