Merck
PHL83331
Cornuside
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H30O14
Número de CAS:
Peso molecular:
542.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2OC=C([C@@H]([C@@H]2C=C)CCOC(=O)c3cc(c(c(c3)O)O)O)C(=O)OC
InChI
1S/C24H30O14/c1-3-11-12(4-5-35-21(32)10-6-14(26)17(28)15(27)7-10)13(22(33)34-2)9-36-23(11)38-24-20(31)19(30)18(29)16(8-25)37-24/h3,6-7,9,11-12,16,18-20,23-31H,1,4-5,8H2,2H3/t11-,12+,16+,18+,19-,20+,23+,24-/m0/s1
Clave InChI
SMTKSCGLXONVGL-ZEIULZLQSA-N
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)