PHL83266
Norisoboldine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Laurelliptine
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1[C@H]2Cc3c(cc(c(c3)O)OC)c4c2c(cc(c4O)OC)CC1
InChI
1S/C18H19NO4/c1-22-14-8-11-10(6-13(14)20)5-12-16-9(3-4-19-12)7-15(23-2)18(21)17(11)16/h6-8,12,19-21H,3-5H2,1-2H3/t12-/m0/s1
InChI key
HORZNQYQXBFWNZ-LBPRGKRZSA-N
General description
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?