Merck
PHL83240
3-O-Acetyl 9,11-dehydro β-boswellic acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
9,11-Dehydro β-boswellic acid acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H48O4
Número de CAS:
Peso molecular:
496.72
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O([C@H]1[C@]([C@H]2[C@](CC1)(C3=CC=C4[C@H]5[C@@](CC[C@]4([C@@]3(CC2)C)C)(CC[C@H]([C@@H]5C)C)C)C)(C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C32H48O4/c1-19-11-14-28(4)17-18-30(6)22(26(28)20(19)2)9-10-23-29(5)15-13-25(36-21(3)33)32(8,27(34)35)24(29)12-16-31(23,30)7/h9-10,19-20,24-26H,11-18H2,1-8H3,(H,34,35)/t19-,20+,24-,25-,26+,28-,29-,30-,31-,32-/m1/s1
Clave InChI
OEMFBCQMOLVLCR-YYLQXJDASA-N
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)