Merck
PHL82683
Withanone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(22R)-6α,7α-Epoxy-5,17,22-trihydroxy-1-oxo-5α-ergosta-2,24-dien-26-oic acid δ-lactone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H38O6
Número de CAS:
Peso molecular:
470.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1[C@@]2(C)[C@]([C@@H](O3)[C@@H]3[C@]4([H])[C@]2([H])CC[C@@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@@]5([C@H](C)[C@]6([H])OC(C(C)=C(C)C6)=O)O)(O)CC=C1
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-13-19(33-24(30)15(14)2)16(3)27(31)12-9-17-21-18(8-11-25(17,27)4)26(5)20(29)7-6-10-28(26,32)23-22(21)34-23/h6-7,16-19,21-23,31-32H,8-13H2,1-5H3/t16-,17+,18+,19-,21+,22+,23+,25+,26+,27+,28+/m1/s1
Clave InChI
FAZIYUIDUNHZRG-PCTWTJKKSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: withania
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
420.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
216 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)