Merck
PHL82585
L-Metionina
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Ácido L-2-amino-4-(metiltio)butanoico, Ácido (S)-2-amino-4-(metilmercapto)butírico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
149.21
Beilstein:
1722294
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
crystals
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
284 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clave InChI
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: allium
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)