PHL82295
Aconine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Jesaconine
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@]2(COC)[C@@]([H])([C@H](C3[C@@]([C@]4([H])[C@]56[H])(O)[C@@H](O)[C@@H]([C@@](O)(C6)[C@@H]4O)OC)OC)C5([C@H](C1)OC)C3N(CC)C2
InChI
1S/C25H41NO9/c1-6-26-9-22(10-32-2)12(27)7-13(33-3)24-11-8-23(30)19(28)14(11)25(31,20(29)21(23)35-5)15(18(24)26)16(34-4)17(22)24/h11-21,27-31H,6-10H2,1-5H3/t11-,12-,13+,14-,15+,16+,17-,18?,19-,20+,21+,22+,23-,24+,25-/m1/s1
Clave InChI
SQMGCPHFHQGPIF-JIOYIOPFSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)