PHL82262
Steviol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(4α)-13-Hydroxykaur-16-en-18-oic acid, ent-13-Hydroxykauran-16-en-19-oic acid, NSC 226902
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
C[C@@]12CCC[C@](C)([C@H]1CC[C@]34CC(=C)[C@](O)(CC[C@@H]23)C4)C(O)=O
InChI
1S/C20H30O3/c1-13-11-19-9-5-14-17(2,7-4-8-18(14,3)16(21)22)15(19)6-10-20(13,23)12-19/h14-15,23H,1,4-12H2,2-3H3,(H,21,22)/t14-,15-,17+,18+,19+,20-/m0/s1
InChI key
QFVOYBUQQBFCRH-VQSWZGCSSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)