Merck
PHL80579
Cyanidin 3-sophoroside chloride
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Cyanidin 3-O-(2-O-β-D-glucopyranosyl)-β-D-glucopyranoside chloride, Cyanidin 3-diglucoside, Sophoroside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H31ClO16
Número de CAS:
Peso molecular:
646.98
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)