PHL80544
Tectorigenin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4′,5,7-Trihydroxy 6-methoxyisoflavone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxy-phenyl)-6-methoxy-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxyglycitein, Tectrigenin
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
OC(C=C1)=CC=C1C2=COC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C3C2=O
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-16-11(18)6-12-13(15(16)20)14(19)10(7-22-12)8-2-4-9(17)5-3-8/h2-7,17-18,20H,1H3
InChI key
OBBCRPUNCUPUOS-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)