PHL80449
Esculetin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
6,7-Dihydroxycoumarin, Cichorigenin, Esculetin
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
271-273 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O
InChI
1S/C9H6O4/c10-6-3-5-1-2-9(12)13-8(5)4-7(6)11/h1-4,10-11H
Clave InChI
ILEDWLMCKZNDJK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)