Merck
PHL80363
Bacopaside I
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Pseudojujubogenin 3-O-[α-L-arabinofuranosyl-(1→2)-[6-O-sulfo-β-D-glucopyranosyl-(1→3)]-α-L-arabinopyranoside]
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C46H74O20S
Número de CAS:
Peso molecular:
979.13
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)O[C@@H]2[C@H]([C@@H](OC[C@@H]2O)O[C@@H]4C([C@H]5[C@@]([C@@H]6[C@]([C@]87[C@@H]([C@H]9[C@]([C@@H](COC9(OC8)C7)C=C(C)C)(O)C)CC6)(CC5)C)(CC4)C)(C)C)O[C@@H]3O[C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)CO)O
InChI
1S/C46H74O20S/c1-21(2)14-22-16-59-46-19-45(20-60-46)23(37(46)44(22,7)54)8-9-28-42(5)12-11-29(41(3,4)27(42)10-13-43(28,45)6)64-40-36(66-38-33(52)30(49)25(15-47)62-38)35(24(48)17-58-40)65-39-34(53)32(51)31(50)26(63-39)18-61-67(55,56)57/h14,22-40,47-54H,8-13,15-20H2,1-7H3,(H,55,56,57)/t22-,23-,24+,25+,26-,27+,28-,29+,30+,31-,32+,33-,34-,35+,36-,37+,38+,39+,40+,42+,43-,44+,45+,46?/m1/s1
Clave InChI
SKFWOYHZBNAJGA-VLNRPALJSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)