Documentos clave
G005749
HPLC Analysis of Taxols on Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (60:40, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 227 nm
injection: 2 μL
sample: 25 mg/L in 70:30, water:methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Nota de análisis
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express F5 for the efficient separation of taxols.
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Baccatin III, ≥95% (HPLC)
    10-Deacetylpaditaxel
    Cephalomannine, ≥97% (HPLC), solid
    10-Deacetyl-7-epipaclitaxel
    Paclitaxel, from Taxus yannanensis, powder
    7-Epipaclitaxel
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)