G005680
HPLC Analysis of Biogenic Amines on Ascentis® RP-Amide
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (565305-U)
mobile phase: [A] 0.1% ammonium acetate in water (pH unadjusted); [B] acetonitrile
gradient: 25 to 75% B in 10 min; held at 75% B for 5 min
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 340 nm
injection: 10 μL
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
clinical
Nota de análisis
Información legal
Analito
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)