G005375
HPLC Analysis of 25-Dihydroxyvitamin D2, 25-Hydroxyvitamin D3 and 3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 on Ascentis® Express F5, 20 °C
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] 7 mM ammonium formate; [B] methanol (25:75)
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 5221 psi (245 bar)
column temp.: 20 °C
detector: (UV, 265 nm, ESI(+), m/z 100 - 1000)
injection: 1 μL
sample: 300 mg/L in 25:75, water:methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Información legal
Analito
Estándar
columna analítica
componente de la fase móvil
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)