Documentos clave
G001719
Apohemoglobin (horse), carboxymethylated, tryptic digest
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 15 cm × 2.1 mm I.D., 3 μm particles (568222-U)
mobile phase: [A] 0.1% TFA in water; [B] 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile, 50:50;
gradient: 0-100% B in 50 min
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35°C
detector: UV, 220 nm
injection: 5 μL, each at 0.8 mg/mL in 0.1% TFA
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Apohemoglobin, carboxymethylated, tryptic digest
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)