ERMDA477IFCC
Human serum (anti-ß2-glycoprotein I IgG)
certified reference material, ERM®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.77
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
clinical testing
temp. de almacenamiento
-65 to -96°C
Categorías relacionadas
Nota de análisis
For more information please click on the below product number:
ERMDA477IFCC
ERMDA477IFCC
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)