CRM65563
Bistrifluron
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
1-[2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2cc(cc(c2Cl)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H7ClF8N2O2/c17-12-7(16(23,24)25)4-6(15(20,21)22)5-10(12)26-14(29)27-13(28)11-8(18)2-1-3-9(11)19/h1-5H,(H2,26,27,28,29)
Clave InChI
YNKFZRGTXAPYFD-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)