Documentos clave
CRM47570
Supelco
all-cis-4, 7, 10, 13, 16, 19-Docosahexaenoic acid methyl ester
certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
Formulario
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
10 mg/mL in heptane
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
single component solution
grupo funcional
ester
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-3.99 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)