CRM37038
Flumorph
certified reference material, TraceCERT®, mixture of stereoisomers, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
(EZ)-4-[3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-(4-fluorophenyl)acryloyl]morpholine
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1OC)\C(=C/C(=O)N2CCOCC2)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C21H22FNO4/c1-25-19-8-5-16(13-20(19)26-2)18(15-3-6-17(22)7-4-15)14-21(24)23-9-11-27-12-10-23/h3-8,13-14H,9-12H2,1-2H3/b18-14+
Clave InChI
BKBSMMUEEAWFRX-NBVRZTHBSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)