BP614
Colestipol hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
colestipol
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].N(CCNCCN)CCNCCN.[H+]
InChI
1S/C8H23N5.ClH/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10;/h11-13H,1-10H2;1H
Clave InChI
GACQNVJDWUAPFY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)