97088
2-Aminobenzamide
analytical standard
Sinónimos:
Anthranilamide, 2-AB, 2-Aminobenzamide, Anthranilic acid amide
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
mp
111-113 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
InChI key
PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
>365.0 °F
flash_point_c
> 185 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)