95929
N,N′-Diphenylthiourea
analytical standard
Sinónimos:
1,3-Diphenyl-2-thiourea, Diphenylsulfourea, Thiocarbanilide
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
mp
152-155 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
InChI key
FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)