818000
TSKgel® SuperHM-M (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinónimos:
TSKgel® SuperH Columns
About This Item
Nombre del producto
TSKgel® SuperHM-M HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 3 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L21
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 18000
Parámetros
0.8 mL/min flow rate
140 °C temperature
39 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 6 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
mixed
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Forma física
Otras notas
Información legal
columna analítica
precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)