808802
TSKgel® DEAE-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 8 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
TSKgel® DEAE-5PW HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 7.5 cm × 8 mm, 10 μm particle size
Materiales
glass
Línea del producto
TSKgel®
Características
counter ion Cl-
fabricante / nombre comercial
Tosoh 8802
Parámetros
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
10-45 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 8 mm
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
DEAE (diethylaminoethyl) phase
tamaño de partícula
10 μm
pH operativo
2-12
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
Información legal
precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)