Merck
78713
Supelco
2-trans,4-cis-Decadienoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(2E,4Z)-1-oxo-2,4-decadien-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17D3H26NO4
Peso molecular:
314.43
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -23.0 to -17.0°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(/C=C/C=C\CCCCC)=O)CC([O-])=O
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)