Documentos clave
67274-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 3.0 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
BIOshell A160 Peptide C18 Column, 2 µm HPLC Column, 2.0 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 3.0 mm
Materiales
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
BIOshell
Características
endcapped: no
envase
1 ea of
Parámetros
14,500 psi max. pressure (1000 bar)
60 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 3.0 mm
superficie
65 m2/g
Matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
2.0 μm
tamaño de poro
160 Å pore size
Intervalo de pH operativo
1-8
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Shell thickness: 0.4 μm
Solid Core: 1.2 μm
Extent of labeling: 4.0%
Información legal
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
precolumna
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)