Documentos clave
64841-U
Supelco
Thimble
cellulose, size 33 mm × 94 mm
Sinónimos:
CELLULOSE THIMBLE 33 X 94,PK25
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.21
Materiales
cellulose
envase
pkg of 25 ea
tamaño
33 mm × 94 mm
aplicaciones
food and beverages
Descripción general
De celulosa de alta pureza, con paredes de apróximadamente 1.5mm de grueso, o con vidrio de silicato de boro de alta calidad con discos porosos de 40-60μm.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)